Learn More
Welch™ Chemical Resistant Diaphragm Pump
The MPC chemical duty diaphragm pumps allow aggressive solvent and acid vapors to be pumped.
Marque: Welch™ 412943
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pompes à membrane à usage chimique MPC utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides. Si la pompe doit manipuler des vapeurs chimiques difficiles, la version X2 résistante aux produits chimiques supérieure avec des joints de qualité supérieure et des revêtements plus épais est le meilleur choix. La série de membranes de Welch est bien connue pour son fonctionnement silencieux et sa douceur de fonctionnement exceptionnelle. Il s’agit d’un résultat d’améliorations continues des produits et de relations étroites avec nos clients. Grâce à leur faible poids et leur conception compacte, les utilisateurs peuvent facilement déplacer les pompes à différents endroits pour les utiliser sur différentes applications.
- Selon les exigences spécifiques, Welch fournit 1, 2, 4 et 8 pompes à membrane. Elles sont disponibles en configuration à un ou plusieurs étages avec une vitesse de pompage contrôlée (Ecoflex) ou non. Les pompes à membrane Ecoflex sont équipées d’un système de contrôle du vide de pointe qui permet de varier la vitesse de pompage. Le vide peut être ajusté précisément en fonction des besoins individuels, avec pour résultat que le processus s’exécute plus efficacement et est reproductible. La réduction de pression supplémentaire permet la distillation de mélanges presque automatiquement et sans opération de fractionnement. Les pompes à membrane Ecoflex garantissent un équilibre économique et écologique positif, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation de 80 % maximum.
- Applications : Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage
Spécification
260 x 390 x 170 mm | |
MPC 601 T - EF | |
49,8 lb | |
4,9 m3/h (81,7 l/min) | |
50/60 Hz | |
4 | |
< 2 Torr |
PTFE | |
< 47 dB | |
22,6 kg | |
Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage | |
Membrane résistante aux produits chimiques | |
3 | |
230 V |