Learn More
CHEMetrics Recharges pour kit d’analyse Chemets™
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
106.00€ - 116.00€
Spécification
Analytes Oxygène dissous (O.D.)
Nbre de tests 30
Heure du test 2 min
Type Recharge de l’oxygène dissous CHEMets
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Plage Méthode de test À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage Méthode de test À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11731044
Afficher les documents Détails de la promotion
CHEMetrics
R7501
0 à 1 ppm Rhodazine D Comparateurs C-7501
106.00€
30 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11741044
Afficher les documents Détails de la promotion
CHEMetrics
R7512
1 à 12 ppm Carmin D'Indigo Comparateurs C-7512
106.00€
30 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11751044
Afficher les documents Détails de la promotion
CHEMetrics
R7540
0 à 40 ppb et 0 à 100 ppb Rhodazine D Comparateurs C-7540
116.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Recharge de kit d’analyse pour le chlore (DPD), le cuivre, l’oxygène dissous, le peroxyde d’hydrogène, les phénols, le phosphate, la silice, le sulfure, etc. Conçus pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur.
  • Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
  • En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans.
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Spécification
Spécification
Oxygène dissous (O.D.)
30
2 min
Recharge de l’oxygène dissous CHEMets
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 an
Identifiant produit
  • Oxygen, dissolved
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Avertissement ! Prop 65