Learn More
Acide chélidonique monohydrate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10754271
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6003-94-7
Formule moléculaire C7H4O6·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.12
Numéro MDL MFCD00149433
Clé InChI KJZJAKSEIQOKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chelidonic acid monohydrate, compound xi* hydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidonic acidmonohydrate, chelidonic acid 1-hydrate, c7h4o6.h2o, 2,6-dicarboxy-4-oxo-4h-pyran monohydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 4h-pyran-2,6-dicarboxylicacid, 4-oxo-, hydrate 1:1
CID PubChem 51346158
Nom IUPAC 4-oxopyran-2,6Acide-dicarboxylique ; hydrate
SMILES C1=C(OC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Chelidonic acid monohydrate
Note relative au nom 96%
Point de fusion 265°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18, 490
Merck Index 14, 2052
Poids de la formule 202.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chelidonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia