Learn More
Cole-Parmer™ Soupapes antiretour avec raccords filetés de tuyaux
Conçu pour une utilisation avec une tubulure Cole-Parmer
Marque: Cole-Parmer™ 01350-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Soupape antiretour
- Avec raccords filetés de tuyaux
- Disponible avec connecteurs NPT(F) 1/4 ou1/2 po.
Spécification
Soupape antiretour | |
NPT(F) 1/4 po | |
125°psi | |
81°C |
PP, Viton | |
NPT(F) 1/4 po | |
180°F |