Learn More
DWK Life Sciences Tubes de culture en verre sodocalcique de 13 ml Kimble™ Mark-M™
Tubes en verre sodocalcique jetables et unis.
Marque: DWK Life Sciences 60MM190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubes en verre sodocalcique jetables et unis.
- Tous les tubes sont dotés d’un fond robuste et uniforme et de longueurs constantes
- Pas de pastille de marquage
- Fabriqués en verre sodocalcique à expansion de 90, conforme aux exigences de l’USP de type III
- Capacité : 13 ml, dia. ext. : 16 mm, longueur : 75mm
- Paquet compartimenté : 250, boîte : 1000
Spécification
USP type III | |
75 mm | |
Oui | |
Oui | |
Tube de culture |
11 mL | |
Verre sodocalcique | |
Aucun | |
16 mm |