Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez les températures sur sept jours, températures allant jusqu’à -150 °C.
Marque: Thermo Scientific™ 332791G02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :- Enregistreur sur sept jours
- Fonctionnement à -150°C
- Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
- les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
Spécification
Enregistreur à encre, installé en usine | |
150°C | |
7 jours |
Enregistreur graphique | |
Congélateurs-coffres série TDE | |
Enregistreur |