Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez les températures sur sept jours, températures allant jusqu’à -150 °C.
Marque: Thermo Scientific™ FCR400TSXLE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :- Enregistreur sur sept jours
- Fonctions à -150°C
- Installation sur site ou en usine
Détails de la commande :
- Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
Prestations de service
Warranty varies by country, please contact us for details
Spécification
Enregistreur à tracé sec, installé sur site | |
Enregistreur graphique | |
Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX | |
Archiviste |