Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez les températures sur sept jours, températures allant jusqu’à -150 °C.
Brand: Thermo Scientific™ 398223
This item is not returnable.
View return policy
Description
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :- Enregistreur sur sept jours
- Fonctionnement à -150°C
- Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
- Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
Specifications
Enregistreur à encre, installé sur site | |
-150°C | |
7 jours |
6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes | |
Revco CxF série (sauf ULT350 et ULT390 ) | |
Archiviste |