Learn More
Charbon de bois, technique, poudre, bois, Fisher Chemical
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Description
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Spécification
CAS | 7440-44-0 |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Formule moléculaire | C |
Numéro MDL | 133992 |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Charcoal, powder, animal