Learn More
Charbon de bois, Technique, activé pour l‘adsorption des gaz, 10-18 mailles, granulaire, Fisher Chemical
260.00€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Numéro MDL | 133992 |
Description
Identifiants chimiques
7440-44-0 | |
C | |
133992 |
Spécification
7440-44-0 | |
Noir | |
C | |
12g/mol |
3652°C | |
Récipient de poudre en plastique | |
133992 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Activated charcoal