Learn More
CHAPS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CHAPS, > -98 %, C32H58N2O7S, numéro CAS 75621-03-3, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate, 25 g, 614,88, H315-H319-H335, déclaration H du GHS H315-H319-H335 Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
49.20€ - 703.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75621-03-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H58N2O7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 614.883 |
Numéro MDL | MFCD00012116 |
Clé InChI | UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N |
Synonyme | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
CID PubChem | 134129639 |
Nom IUPAC | 3-[diméthyl-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate |
SMILES | CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11405017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21927.03 |
1 g |
49.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21927.06 |
5 g |
175.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21927.14 |
25 g |
703.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsTampon ; détergent non dénaturant zwittérionique pour la solubilisation des protéines membranaires CHAPS utilisé en laboratoire afin de dissoudre des macromolécules biologiques telles que les protéines. Il agit à l’instar d’un solvant non dénaturant utilisé dans la purification des protéines membranaires. Il s’avère également utile en association avec des détergents non ioniques comme le Triton X-100. En outre, il est utilisé comme détergent non dénaturant zwittérionique en biochimie membranaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
75621-03-3 | |
614.883 | |
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N | |
134129639 | |
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
C32H58N2O7S | |
MFCD00012116 | |
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate | |
3-[diméthyl-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate |
Spécification
CHAPS | |
156°C to 158°C (decomposition) | |
MFCD00012116 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C | |
614.883 | |
614.88 |
75621-03-3 | |
C32H58N2O7S | |
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate | |
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N | |
3-[diméthyl-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate | |
134129639 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only