Learn More
Hanna Instruments™ PH-mètre de poche Champ™
Dispose d’une électrode remplaçable et d’une jonction de référence renouvelable. Le pH-mètre de poche Hanna Instruments™ Champ™ peut être étalonné en un point par l’utilisateur, en actionnant simplement le trimmer d’étalonnage.
Marque: Hanna Instruments™ HI98106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La série est dotée d’un boîtier robuste et ergonomique qui s’adapte confortablement à votre main et d’un grand écran LCD qui facilite la lecture à n’importe quel angle. L’innovation d’une jonction de fibres non obstruantes permet à l’instrument de mesure de durer beaucoup plus longtemps. Retirez simplement 1 à 2 mm (1/8 po) de la fibre de jonction pour renouveler complètement la jonction.
Spécification
Bouchon de protection, tournevis d’étalonnage, piles et instructions | |
Manuel, via les potentiomètres | |
0,1 | |
LCD | |
78 g | |
HI 73106 ou HI 73108 | |
32 à 122deg;F | |
4 piles alcalines 1,5 V |
± 0,2 | |
0,0 à 14,0 | |
1 | |
175 x 41 x 23 mm (7,9 x 1,8 x 1 po) | |
2,7 oz. | |
95 % | |
0 à 50deg;C | |
800 h |