Learn More
Nabertherm Four à chambre, série LH 1200 avec régulateur C440
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères. Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
Marque: Nabertherm LH0620NCNE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1200°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
- Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
- Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
- Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
- Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
- Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
- Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
- Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
- Verrouillage rapide sur la porte
- Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
- Support inclus
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
60 L | |
C440 | |
1070 x 780 x 1365 mm |
1200°C | |
400 x 400 x 400 mm | |
300 kg |