Learn More
Nabertherm Four à chambre, série LF 1300 avec régulateur B400
Isolation combinée à base de briques réfractaires dans les angles, faible stockage de chaleur et matériaux fibreux de refroidissement rapide.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
7905.00€ - 13290.60€
Spécification
max. (métrique) | 1300°C |
---|---|
Régulation de la température | B400 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908320
|
Nabertherm
LF0230NBNE |
15 L | N/A | ||||||
15948320
|
Nabertherm
LF0330NBNE |
30 L | N/A | ||||||
15988320
|
Nabertherm
LF0630NBNE |
60 L | N/A | ||||||
15928330
|
Nabertherm
LF1230NBNE |
120 L | N/A | ||||||
Description
- Température maximale : 1300°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
- Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
- Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
- Isolation en fibres non classifiées de haute qualité avec des briques d’angle pour réduire les délais de chauffage et de refroidissement
- Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
- Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
- Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
- Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
- Verrouillage rapide sur la porte
- Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
- Support inclus
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
1300°C | |
B400 |