Learn More
Sampling Systems™ Chaîne et manille
La chaîne et la manille Sampling Systems™ sont utilisées pour aider à abaisser le godet de la louche Enviro.
82.95€ - 457.00€
Spécification
Type de produit | Chaîne |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Louche Enviro |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869351
|
Sampling Systems™
5070S-10 |
10 m |
82.95€
10m |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879351
|
Sampling Systems™
5070S-25 |
25 m |
197.00€
25m |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889351
|
Sampling Systems™
5070S-50 |
50 m |
457.00€
50m |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec une louche Enviro
- Structure en acier inox
Spécification
Chaîne | |
Acier inoxydable | |
Louche Enviro |