Learn More
Solution de césium pour ICP 1 g/l matrice H2O, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Concentration | 1±0.02g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Cs |
Solvant ou matrice | H2O |