Learn More
Nitrate de césium, 99,99 %, (à base de métaux traces), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378883
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-18-6
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.91
Numéro MDL MFCD00010963
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
CID PubChem 62674
Nom IUPAC nitrate de césium
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium nitrate
Point de fusion 414.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire CsNO3
Merck Index 15,2014
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9.16g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 194.91
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.68
Densité 3.6800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.