Learn More
Nitrate de césium, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Préparation de composés Cs
62.31€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CsNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.909 |
Numéro MDL | MFCD00010963 |
Clé InChI | NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j |
CID PubChem | 62674 |
Nom IUPAC | nitrate de césium |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012884.18 |
50 g |
62.31€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012884.30 |
250 g |
201.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Préparation de composés de césiumLes prismes de nitrate de césium sont utilisés en spectroscopie infrarouge, dans les phosphores à rayons X et dans les compteurs à scintillation. C’est un matériau précurseur pour la synthèse du nitratocuprate de césium et des sels de césium. Le nitrate de césium dopé sur un catalyseur au ruthénium à base de carbone joue un rôle important dans la synthèse de l’ammoniac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-18-6 | |
194.909 | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
62674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
CsNO3 | |
MFCD00010963 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
nitrate de césium |
Spécification
(decomposition) | |
414°C | |
Cristalline | |
CsNO3 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate de césium | |
62674 | |
1.55 | |
3.68 |
Cesium nitrate | |
7789-18-6 | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00010963 | |
Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] | |
194.909 | |
194.91 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P201-P202-P220-P221-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P308+P313-P330-P370+P378q-P370+P380+P375-P372-P501c
H271-H302-H361f
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0700000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
- Caesium Nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cesium nitrate