Learn More
Méthane sulfonate de césium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935891
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-61-0
Formule moléculaire CH3CsO3S
Poids moléculaire (g/mol) 228
Clé InChI DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
CID PubChem 5148066
Nom IUPAC césium ; méthanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium methanesulfonate
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 228
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium methanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.