Learn More
Iodure de césium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11954211
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-17-5
Formule moléculaire CsI
Poids moléculaire (g/mol) 259.81
Numéro MDL MFCD00010962
Clé InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
CID PubChem 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1280.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium iodide
Point de fusion 626.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire CsI
Merck Index 15,2013
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
Nom IUPAC césium ; iodure
Poids de la formule 259.8
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.