Learn More
Iodure de césium, 99,9 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
Point d’ébullition | 1280.0°C |
Nom chimique ou matériau | Cesium iodide |
Point de fusion | 626.0°C |
Note relative au nom | 99.9% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule linéaire | CsI |
Merck Index | 15, 2013 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cesium iodide
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur