Learn More
Hydrate d’hydroxyde de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386678
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12260-45-6
Formule moléculaire CsHO
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00010964
Clé InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
CID PubChem 23679066
SMILES [OH-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium hydroxide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Nom IUPAC césium ; hydroxyde ; hydrate
Poids de la formule 149.91 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Caesium hydroxide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Caesium hydroxide hydrate