Learn More
Hydroxyde de césium, 99,9 %, (à base de métaux traces), pour analyse, poids de la solution : 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cesium hydroxide |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule linéaire | CsOH |
Merck Index | 15, 2012 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 149.91 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.