Learn More
Fluorure de césium, poudre blanche / grumeau blanc, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346717
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13400-13-0
Formule moléculaire CsF
Poids moléculaire (g/mol) 151.90
Numéro MDL MFCD00010960
Clé InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
CID PubChem 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1251°C
Nom chimique ou matériau Cesium fluoride
Point de fusion 682°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Nom IUPAC césium ; fluorure
Poids de la formule 151.9
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .