Learn More
Fluorure de césium, 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
45.20€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13400-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CsF |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.90 |
Numéro MDL | MFCD00010960 |
Clé InChI | XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride |
CID PubChem | 25953 |
SMILES | [F-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10392823
|
Thermo Scientific Acros
315910050 |
5 g | Flacon en plastique |
45.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10790781
|
Thermo Scientific Acros
315910250 |
25 g | Flacon en plastique |
104.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743144
|
Thermo Scientific Acros
315911000 |
100 g | Flacon en plastique |
160.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
13400-13-0 | |
151.90 | |
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M | |
25953 |
CsF | |
MFCD00010960 | |
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride | |
[F-].[Cs+] |
Spécification
1251.0°C | |
682.0°C | |
Blanc | |
99.9% | |
CsF | |
01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68 | |
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride | |
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; fluorure | |
25953 | |
99.9% |
Cesium fluoride | |
13400-13-0 | |
Poudre | |
CsF | |
MFCD00010960 | |
15, 2011 | |
Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine | |
[F-].[Cs+] | |
151.90 | |
151.91 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Appeler un
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-487-3
- Cesium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only