Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Reagent Grade, 99.9%
97.50€ - 284.88€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
CID PubChem | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
Nom IUPAC | chlorure de césium |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
chlorure de césium |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 | |
[Cl-].[Cs+] |
Spécification
Cesium chloride | |
Reagent Grade, 99.9% | |
100.0000% | |
CsCl | |
NONH for all modes of transport | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium | |
24293 | |
168.36 | |
Réactif | |
3.98 g/cm3 |
645°C (literature) | |
7647-17-8 | |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
≥99.9% | |
Flacon poly |
Sécurité et traitement
P280
H361
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9625000
Recommended Storage : Temp. ambiante