Learn More
Chlorure de césium, MP Biomedicals™
Code produit. 11447891 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Chlorure de césium, réactif ultra-pur, 99,999 %, poudre blanche
  • Le chlorure de césium est utilisé pour la préparation de verres à conductivité électrique.
  • Il est également utilisé pour élaborer des solutions pour séparer l’ARN de l’ADN par centrifugation en gradient de densité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Quantité 5 g