Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit. 10386503
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Pour l’isolement de l’ADN de phage, de l’ADN plasmide ou de l’ARN total.
Cette qualité économique de chlorure de césium peut être utilisée en l’absence d’incidence de niveaux faibles d’impuretés d’ions métalliques. Il est recommandé d’isoler l’ADN du phage, l’ADN plasmide ou l’ARN total.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290°C
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Point de fusion 646°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Merck Index 15, 2010
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1.364 to 1.374 (at 25°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.