Learn More
Chlorure de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
65.70€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
CID PubChem | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
Nom IUPAC | chlorure de césium |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010018.14 |
25 g |
65.70€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11336717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010018.22 |
100 g |
182.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
chlorure de césium |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 | |
[Cl-].[Cs+] |
Spécification
1303°C | |
646°C | |
Cristalline maillée de -20 | |
ClCs | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium | |
24293 | |
168.36 | |
Hygroscopic |
Cesium chloride | |
7647-17-8 | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00010955 | |
Soluble in water and concentrated hydrochloric acid. | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
1.6418 | |
3.99 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H361-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only