Learn More
Carbonate de césium, 99,99 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Pour l’analyse des ultra-traces
38.90€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 534-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CCs2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.82 |
Numéro MDL | MFCD00010957 |
Clé InChI | FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate |
CID PubChem | 10796 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10320744
|
Thermo Scientific Acros
278020100 |
10 g | Flacon en verre |
38.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10206973
|
Thermo Scientific Acros
278020500 |
50 g | Flacon en verre |
111.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
534-17-8 | |
325.82 | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
10796 |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Cesium carbonate | |
534-17-8 | |
Poudre | |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
15, 2009 | |
Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O | |
325.82 | |
325.82 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
4.0720g/mL |
>400.0°C | |
Blanc | |
99.99% | |
Cs2CO3 | |
07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
Dicésium ; carbonate | |
10796 | |
99.99% | |
4.072 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Provoque des lésions oculaires graves.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
- Cesium carbonate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only