Learn More
Carbonate de césium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
41.30€ - 594.00€
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.06
5 g
41.30€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11311458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.14
25 g
66.10€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.22
100 g
179.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11341458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.36
500 g
594.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Identifiants chimiques
534-17-8
325.82
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
CCs2O3
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Cesium carbonate
534-17-8
99.9% (metals basis)
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Dicésium ; carbonate
10796
Hygroscopic
610°C (decomposition)
Poudre maillée de -20
CCs2O3
4546405
Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
325.82
325.82
4.072
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9400000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante