Learn More
Bromure de césium, 99,9 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
88.94€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BrCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.81 |
Numéro MDL | MFCD00010954 |
Clé InChI | LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide |
CID PubChem | 24592 |
Nom IUPAC | césium ; bromure |
SMILES | [Br-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10437780
|
Thermo Scientific Acros
192060250 |
25 g | Flacon en verre |
88.94€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447780
|
Thermo Scientific Acros
192061000 |
100 g | Flacon en verre |
225.12€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-69-1 | |
212.81 | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
24592 | |
[Br-].[Cs+] |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
césium ; bromure |
Spécification
1300.0°C | |
636.0°C | |
7787-69-1 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; bromure | |
24592 | |
99.9% | |
4.44 |
Cesium bromide | |
99.9% | |
Blanc | |
99.90% | |
CsBr | |
15, 2008 | |
Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone | |
[Br-].[Cs+] | |
212.81 | |
212.81 | |
Pures | |
4.4400g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-130-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.