Learn More
Césium, plus de 99,95 %, (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
152.00€ - 696.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-46-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cs |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.91 |
Numéro MDL | MFCD00134037 |
Clé InChI | TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium |
CID PubChem | 5354618 |
ChEBI | CHEBI:30514 |
SMILES | [Cs] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10501281
|
Thermo Scientific
219190010 |
1 g |
152.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10266510
|
Thermo Scientific Acros
219190050 |
5 g |
696.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7440-46-2 | |
132.91 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
5354618 | |
[Cs] |
Cs | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
CHEBI:30514 |
Spécification
Cesium | |
99.95+% | |
28.5°C | |
1.8730g/mL | |
Cs | |
15, 2007 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
césium | |
5354618 | |
132.91 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Golden | |
7440-46-2 | |
705.0°C | |
99.95+% | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
[Cs] | |
132.91 | |
CHEBI:30514 | |
≥99.95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.