Learn More
Césium, solide argenté, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 1542.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-46-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cs |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.91 |
Numéro MDL | MFCD00134037 |
Clé InChI | TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium |
CID PubChem | 5354618 |
ChEBI | CHEBI:30514 |
SMILES | [Cs] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.03 |
1 g |
138.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.06 |
5 g |
314.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.18 |
50 g |
1542.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-46-2 | |
132.91 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
5354618 | |
[Cs] |
Cs | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
CHEBI:30514 |
Spécification
Cesium | |
7440-46-2 | |
Cs | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
[Cs] | |
132.91 | |
CHEBI:30514 |
Argent | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00134037 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
césium | |
5354618 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314-H361
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3, Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only