Description
- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- PP
- Septum en caoutchouc naturel / PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |
Caoutchouc naturel / TEF | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |