Learn More
Matériau de référence certifié pour point d’éclair Abel, carburant aviation Jet, certifié UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 41,2°C), Paragon Scientific™
Matériau de référence certifié pour le point d’éclair pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne le point d’éclair Abel IP 170.
Marque:  Paragon Scientific CRMU-ABKR
Code produit. 16090040
  • 244.00€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certifié strictement conforme selon la norme ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
  • De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Disponible en stock pour une expédition immédiate
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
250 mL
UN 1223
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 250ML CRMU-ABKR Abel Flash Point Standard, Jet Aviation Fuel
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: kerosine
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.