Learn More
Étalon certifié de référence pour Flashpoint - Lubrifiant PMCC, Certification UKAS et ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 100,7°C), Paragon Scientific™
Les matériaux de référence certifiés Flash Point sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour tester les produits pétroliers et dérivés pour le point Flash conformément à la norme ASTM D93.
Marque: Paragon Scientific CRMU-PMLUB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D93.
- Certifié selon l'ISO17025 / ISO17034 sous accréditation UKAS au moyen d'une méthode spécifique d'étude inter-laboratoire.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
250 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Flash Point Standard, PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: petroleum distilates
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.