Learn More
Étalon de point d’éclair référence certifié - Cleveland, lubrifiant, certifié UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 256,8°C), Paragon Scientific™
Matériau de référence certifié pour le point d’éclair pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne le point d’éclair selon la méthode Cleveland à vase ouvert ASTM D92
Marque: Paragon Scientific CRMU-FCLU
Description
- Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
- Certifié ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Assure une bonne corrélation interlaboratoire
- Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
- Format 250 ml
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
250 mL |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.