Learn More
Oxyde de zirconium de cérium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 470.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53169-24-7 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00168089 |
Synonyme | Cerium zirconate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039216.22 |
100 g |
124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039216.36 |
500 g |
470.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as wear resistant grinding and dispersion media. Used in fuel cell materials (SOFC), body armors. Also finds applications in catalytic converter, honey comb, precision ceramic parts, abrasive wheels, oxygen sensors, cutting tools. Used as ceramic steel. Other uses include screen printing, dip and spin coating and APS coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
53169-24-7 | |
MFCD00168089 | |
Cerium zirconate |
Spécification
Cerium zirconium oxide | |
Poudre | |
MFCD00168089 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
99.5% |
53169-24-7 | |
(Base des métaux) | |
Cerium zirconate | |
295.32 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 258-407-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only