Learn More
Siliciure de cérium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
94.40€ - 368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12014-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CeSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.286 |
Numéro MDL | MFCD00168082 |
Clé InChI | BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cerium silicide, cerium disilicide |
CID PubChem | 6336874 |
Nom IUPAC | bis($l^{2}-silanylidène)cérium |
SMILES | [Si]=[Ce]=[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035836.06 |
5 g |
94.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035836.14 |
25 g |
368.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium silicide is used as a surrogate material to investigate the feasibility of high-energy ball milling and Spark Plasma Sintering (SPS) for the production of uranium silicide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12014-85-6 | |
196.286 | |
BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N | |
6336874 | |
[Si]=[Ce]=[Si] |
CeSi2 | |
MFCD00168082 | |
cerium silicide, cerium disilicide | |
bis($l^{2}-silanylidène)cérium |
Spécification
Cerium silicide | |
12014-85-6 | |
Pièces | |
CeSi2 | |
cerium silicide, cerium disilicide | |
BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanylidène)cérium | |
6336874 | |
99.9% | |
5.31 g/mL |
1620°C | |
Gris | |
(REO) | |
MFCD00168082 | |
Insoluble in water. | |
[Si]=[Ce]=[Si] | |
196.286 | |
196.29 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-602-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only