Learn More
Oxyde de cérium, 20 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
33.38€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11317527
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012730.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11327527
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012730.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11337527
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012730.A3
2 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Cerium(IV) oxide is widely applied as a solid electrolyte in fuel cells. It is also used in ceramics and to polish glass and stones. It can also be employed as a co-catalyst in many reactions. It is also used as an antioxidant and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support and to sensitize photosensitive glass. It is utilized to increase specific surface area and inhibit sintering as well as pore size growth at a high temperature by addition with CuO/TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocérium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Spécification
Cerium oxide
1306-38-3
Particules dans un liquide
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
20% in H2O
Colloidal dispersion
Jaune
CeO2
UN3264
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocérium
73963
172.12
1.22g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA