Learn More
Oxyde de cérium, 20 % dans l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319267
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Largement appliqué comme électrolyte solide dans les piles à combustible. Également utilisé dans la céramique et pour polir le verre et les pierres. Il peut également être utilisé comme co-catalyseur dans de nombreuses réactions. Il est également utilisé comme antioxydant et génère de l’hydrogène par fractionnement de l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium oxide
Forme physique Particules de 0,01-0,02 μm, dans un liquide
Quantité 2 kg
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 172.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % dans H2O
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.22
Densité 1.22