Learn More
Oxyde de molybdène de cérium, poudre marron clair, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
74.00€ - 1051.00€
Identifiants chimiques
CAS 13454-70-1
Formule moléculaire Ce2Mo3O12
Poids moléculaire (g/mol) 760.07
Numéro MDL MFCD00798520
Clé InChI BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Cerium molybdate
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11359357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040210.06
5 g
74.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11379357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040210.14
25 g
295.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11369357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040210.22
100 g
1051.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13454-70-1
760.07
BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Ce2Mo3O12
MFCD00798520
Cerium molybdate
Spécification
Cerium molybdenum oxide
13454-70-1
Poudre
Ce2Mo3O12
Cerium molybdate
BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
760.05
973°C
Marron
99%
MFCD00798520
Insoluble in water.
760.07
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante