Learn More
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743894
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-42-5
Formule moléculaire CeO8S2·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.29
Numéro MDL MFCD00149427
Clé InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
CID PubChem 22723557
Nom IUPAC cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Informations sur la solubilité Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Poids de la formule 404.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.06
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate