Learn More
Sulfate de cérium (IV) hydraté, REacton,™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
176.00€ - 776.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95838-16-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.23 |
Numéro MDL | MFCD00148852 |
Clé InChI | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 |
CID PubChem | 20223355 |
Nom IUPAC | Disulfate hydraté de λ⁴-cerium(4+) |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011323.22 |
100 g |
176.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011323.36 |
500 g |
776.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(IV) sulfate hydrate acts as oxidizing agent which is used for the generation of o-benzoquinone from catechol. It promotes the formation of radicals from dialkyl malonates, which undergo substitution reactions with furans and thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95838-16-7 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
20223355 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
Disulfate hydraté de λ⁴-cerium(4+) |
Spécification
Cerium(IV) sulfate hydrate | |
95838-16-7 | |
(REO) | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
Disulfate hydraté de λ⁴-cerium(4+) | |
20223355 | |
99% | |
Moisture sensitive |
195°C (decomposition) | |
Cristalline | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
3.01 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H272
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE OXYDANT, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only