Learn More
Hydrate de sulfate de cérium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
67.80€ - 757.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95838-16-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.23 |
Numéro MDL | MFCD00148852 |
Clé InChI | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 |
CID PubChem | 20223355 |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.18 |
50 g |
67.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.30 |
250 g |
262.00€
250g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11429412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.0B |
1000 g |
757.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate de cérium(IV) hydraté est généralement utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
95838-16-7 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
20223355 |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Cerium (IV) sulfate hydrate | |
95838-16-7 | |
MFCD00148852 | |
14,1990 | |
Soluble in water. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 (Anhydrous) | |
3.01 |
195°C (decomposition) | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
λ⁴-cerium(4+) hydrate disulfate | |
20223355 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H272
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE OXYDANT, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only