Learn More
Sulfate de cérium(IV), solution concentrée 0,05 M (0,05 N), concentrat d’étalon, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
6 AMP
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Spécification
CAS | 13590-82-4 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 AMP |
Formule moléculaire | CeO8S2 |
Numéro MDL | MFCD00148852 |
Synonyme | ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate |
Clé InChI | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Nom IUPAC | Disulfate de λ⁴-cerium(4+) |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.23 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cerium (IV) sulfate, 0.05M, concentrated volumetric solution
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid