Learn More
Oxyde de cérium(IV), poudre jaune à brun pâle ou morceau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387997
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12014-56-1
Formule moléculaire CeH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.18
Numéro MDL MFCD00010927
Clé InChI DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 250 g
Poids de la formule 172.12 (Anhydrous)