Learn More
Oxyde de cérium(IV), 99,9 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
51.10€ - 616.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.12 |
Numéro MDL | MFCD00010933 |
Clé InChI | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
CID PubChem | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
Nom IUPAC | dioxocérium |
SMILES | O=[Ce]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10470281
|
Thermo Scientific Acros
199121000 |
100 g | Flacon en plastique |
51.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10571451
|
Thermo Scientific Acros
199125000 |
500 g | Flacon en plastique |
168.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438448
|
Thermo Scientific Acros
199120025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
616.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
1306-38-3 | |
172.12 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
dioxocérium |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spécification
Cerium(IV) oxide | |
99.9% | |
Blanc à jaune | |
99.9% | |
CeO2 | |
06,99 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
dioxocérium | |
73963 | |
172.12 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
7.1300g/mL |
2600.0°C | |
1306-38-3 | |
Poudre | |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
15,1988 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids | |
O=[Ce]=O | |
172.12 | |
CHEBI:79089 | |
99.9% | |
7.13 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6310000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only