Learn More
Oxyde de cérium(IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.114 |
Numéro MDL | MFCD00010933 |
Clé InChI | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
CID PubChem | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
Nom IUPAC | dioxocérium |
SMILES | O=[Ce]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040581.30 |
250 g |
112.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040581.A1 |
1 kg |
356.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Polissage et décoloration du verre, revêtements en alliage thermorésistants ou filtres infrarouges pour empêcher la réflexion et comme catalyseur pour les réactions organiques
Identifiants chimiques
1306-38-3 | |
172.114 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
dioxocérium |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spécification
Cerium(IV) oxide | |
1306-38-3 | |
Poudre | |
CeO2 | |
14,1989 | |
Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3 | |
O=[Ce]=O | |
172.114 | |
CHEBI:79089 | |
96% | |
7.132 g/mL |
2600°C | |
Jaune | |
(REO) | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
dioxocérium | |
73963 | |
172.12 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6310000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only